Learn More
Fipronil Desulfinilo, TRC
Código de producto. 30040960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040960 10 mg 10 miligramos
30040583 100 mg 100 miligramos
30040686 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040960 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF34220510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 205650-65-3
Fórmula molecular C12 H4 Cl2 F6 N4
Peso molecular (g/mol) 389.08
Sinónimo 1H-Pyrazole-3-carbonitrile, 5-amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethyl)-, 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carbonitrile, Desulfinylfipronil, Fipronil desulfinyl, Fipronil metabolite 46513, MB 46513, Fipronil-desulfinyl
Nombre IUPAC 5-amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenilo]-4-(trifluorometil)pirazol-3-carbonitrilo
SMILES Nc1c(c(nn1c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F)C#N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fipronil-desulfinyl
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H4Cl2F6N4/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)9(5)24-10(22)8(12(18,19)20)7(3-21)23-24/h1-2H,22H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.9717