Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fipronil carboxamide |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 205650-69-7 |
| Fórmula molecular | C12H6Cl2F6N4O2S |
| Punto de fusión | 226°C to 228°C |
| Sinónimo | 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-trifluoromethanesulfinyl-1H-pyrazole-3-carboxamide |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Peso molecular (g/mol) | 455.16 |
| Cantidad | 10 mg |
| Grado | Estándar analítico |