Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fipronil
Código de producto. 16544324 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16544324 100 g 100 g
16524324 5 g 5 g
16534324 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16544324 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465571000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 120068-37-3 | C12H4Cl2F6N4OS | 437.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120068-37-3
Fórmula molecular C12H4Cl2F6N4OS
Peso molecular (g/mol) 437.14
Clave InChI ZOCSXAVNDGMNBV-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC 5-amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]-4-trifluorometanosulfinil-1H-pirazol-3-carbonitrilo
SMILES NC1=C(C(=NN1C1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)C(F)(F)F)C#N)S(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fipronil
Punto de fusión 200.0°C to 201.0°C
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, acetonitrile, insoluble in toluene, hexane
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.15