Learn More
DWK Life Sciences Tubo de ensayo de borosilicato Fiolax™ con reborde
Código de producto. 10599841 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
4 ml
6 ml
6,5 mL
16 ml
20 ml
25 ml
35 ml
39 ml
60 ml
80 ml
110 ml
Tamaño de la unidad:
100 PCS
50 PCS
paquete de 100
paquete de 50
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10599841 80 ml paquete de 50
10058180 6 ml paquete de 100
10333751 35 ml paquete de 100
10682401 39 ml paquete de 100
10091863 4 ml paquete de 100
10313561 2 ml 100 PCS
10282001 25 ml paquete de 100
10078190 16 ml 100 PCS
10333801 60 ml paquete de 50
10777381 6,5 mL paquete de 100
10221961 20 ml paquete de 100
10757571 110 ml 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10599841 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 261103603
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tubos de ensayo son una pieza cilíndrica universal de vidrio con fondo redondo que se utiliza en los laboratorios para, por ejemplo, reacciones químicas, pretratamientos o almacenamiento de pequeñas cantidades de líquido.
Transferir sustancias y líquidos a otros estados de agregación y, por tanto, iniciar nuevas reacciones son procedimientos muy importantes en el trabajo diario de un laboratorio. Para estos trabajos se utiliza una amplia variedad de recipientes, aparatos y equipos. Los controles de reacción, las series de ensayos y las muestras preliminares se realizan generalmente en tubos de ensayo debido a las pequeñas cantidades de sustancia que se suelen extraer.
  • Tienen las paredes finas y, por lo tanto, son resistentes a los cambios de temperatura rápidos o a la calor focalizado
  • Es más fácil verter el contenido gracias a su reborde granulado
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción De 0,6 a 0,7 mm de grosor
Capacidad (métrico) 80 ml
Material Fiolax
Para utilizar con Calentamiento de pequeñas cantidades de sustancia; pretratamientos; almacenamiento de pequeñas cantidades de líquido
Cantidad 50/paq.
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro (métrico) 25 mm