Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™ Stepper
Descripción
Integre las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper con el pipeteador Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper.
- Las puntas no estériles van empaquetadas en envases a granel; las puntas estériles se suministran empaquetadas individualmente.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 2,5 ml |
| Dispensación por volumen (métrico) | 50, 100, 150, 200, 250 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 14001 |
| Formato | En envase individual |
| Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific FinnPipette Stepper |
| Línea de productos | FinnTip |