Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™ Stepper
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10750981
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 μl
1250 μl
2,5 ml
5 ml
12,5 ml
25 ml
50 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
10 PCS
100 PCS
20 PCS
25 PCS
50 PCS
paquete de 50
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad unitSize
10750981 50 ml Estéril 10 PCS
10626111 500 μl No estéril 100 PCS
10411891 500 μl Estéril 50 PCS
10185900 1250 μl No estéril 100 PCS
11782574 1250 μl Estéril paquete de 50
10542481 2,5 ml No estéril 100 PCS
11792574 2,5 ml Estéril 50 PCS
10762111 5 ml No estéril 50 PCS
11702584 5 ml Estéril 25 PCS
11742574 12,5 ml No estéril 50 PCS
11712584 12,5 ml Estéril 25 PCS
10401891 25 ml No estéril 20 PCS
11722584 25 ml Estéril 10 PCS
10083630 50 ml No estéril 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10750981 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 9404233
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Integre las puntas de pipeta Thermo ScientificTM FinntipTM Stepper con el pipeteador Thermo ScientificTM FinnpipetteTM Stepper.
Integre las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper con el pipeteador Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper.
  • Las puntas no estériles van empaquetadas en envases a granel; las puntas estériles se suministran empaquetadas individualmente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 50 ml
Dispensación por volumen (métrico) 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001
Formato En envase individual
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific FinnPipette Stepper
Línea de productos FinnTip
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.