Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™ Stepper
Description
Integre las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper con el pipeteador Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper.
- Las puntas no estériles van empaquetadas en envases a granel; las puntas estériles se suministran empaquetadas individualmente.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (métrico) | 500 μl |
| Dispensación por volumen (métrico) | 10, 20, 30, 40, 50 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 14001 |
| Formato | A granel |
| Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific FinnPipette Stepper |
| Línea de productos | FinnTip |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.