Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta Finntip™ Multistepper
Código de producto. 10033680
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Envase:
10 x 96/gradilla
Caja de 400
Tamaño de la unidad:
960 PCS
paquete de 400
paquete de 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Envase Tamaño de la unidad
10033680 No estéril Caja de 400 paquete de 400
10145520 No estéril 10 x 96/gradilla 960 PCS
10155520 Estéril 10 x 96/gradilla paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10033680 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 9401300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.10€
    54.10€ / paquete de 400
    Ahorro 38.00€
    41% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Realice aplicaciones de desplazamiento positivo con estas puntas, eficaces para suspensiones de células frágiles y aplicaciones que requieran una pureza biológica excepcional.
Realice aplicaciones que requieran una pureza biológica máxima, aplicaciones de desplazamiento positivo y pipeteo de suspensiones celulares frágiles y macromoléculas con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Finntip™ Multistepper y la pipeta MultiStepper Finnpipette. Disponible en formato estéril y no estéril.
Características:
  • Para uso con pipetas Thermo Scientific Finnpipette™ Multistepper
  • Longitud: 8,8cm
  • Volumen: 1500 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Finntip Multistepper, 400/caja, no estéril
Volumen (métrico) 1500 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad No estéril
Color Turquesa
Longitud (imperial) 3,46 in
Longitud (métrico) 8,8cm
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001
Envase Caja de 400
Para utilizar con (equipo) Thermo Scientific FinnTip Multistepper
Línea de productos FinnTip