Learn More
Thermo Scientific™ Soportes Finnpipette™
Descripción
Disfrute de un almacenamiento seguro y práctico para pipetas manuales y electrónicas con los soportes Thermo Scientific™ Finnpipette™. Las alternativas disponibles incluyen opciones para soporte único, soporte F, soporte múltiple, multicanal y carrusel.
Soporte-F Finnpipette
- Alberga seis pipetas
- Resistente estructura de barra cruzada con ranura para cada micropipeta para un almacenamiento seguro.
- Apto para modelos monocanal y multicanal.
Soporte para micropipetas multicanal Finnpipette
- Soporte multiposición.
- Puede contener cualquier micropipeta multicanal Finnpipette.
- La micropipeta se puede guardar en posición vertical u horizontal.
- Tamaño reducido
Soporte tipo carrusel Finnpipette
- Giratorio y portátil.
- Tapa transparente que protege las micropipetas de la contaminación.
- Se suministra con tres adaptadores para pipetas electrónicas Finnpipette Novus y cinco adaptadores para micropipetas manuales Finnpipette.
Soporte Finnpipette Novus
- Para un cómodo almacenamiento de las pipetas electrónicas Finnpipette Novus.
- Se adapta tanto a modelos Finnpipette Novus monocanal como multicanal con facilidad.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Soporte F, soporte lineal, blanco |
| Color | White |
| Admite | Pipetas manuales (6) |
| Posiciones | 6 |
| Tipo de producto | Soporte para pipetas |