Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal electrónicas Finnpipette™ Novus
Código de producto. 11770715
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 a 5 mL
1 a 10 mL
De 1 a 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 30 a 300 μl
De 5 to 50 μl
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Rojo
Rosa
Verde
Puntas compatibles:
Finntip: 10, Flex 10, 20 micro, 50 micro
Finntip: 1000, 1000 ext., Flex 1000
Finntip: 10mL, Flex 10mL Ext.
Finntip: 250 Univ, 200 Ext.
Finntip: 300, Flex 300
Finntip: 5mL
Finntip: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Puntas compatibles Tamaño de la unidad
11770715 De 1 a 10 μl Amarillo Finntip: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext. cada uno
11736914 De 1 a 10 μl Rosa Finntip: 10, Flex 10, 20 micro, 50 micro 1 PCS
11756914 De 5 to 50 μl Amarillo Finntip: 250 Univ, 200 Ext. 1 PCS
11766914 De 10 to 100 μl Amarillo Finntip: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext. 1 PCS
11776914 De 30 a 300 μl Naranja Finntip: 300, Flex 300 1 PCS
11786914 De 100 to 1000 μl Azul Finntip: 1000, 1000 ext., Flex 1000 1 PCS
11796914 0,5 a 5 mL Verde Finntip: 5mL 1 PCS
11706924 1 a 10 mL Rojo Finntip: 10mL, Flex 10mL Ext. 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11770715 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 46200100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00€
    903.99€ / paquete de 1
    Ahorro 181.01€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Disfrute de una mayor comodidad para la mayoría de las aplicaciones de pipeteo con estas pipetas electrónicas sencillas de utilizar.
Consiga una mejor ergonomía y rendimiento en las aplicaciones de pipeteo estándar con las pipetas monocanal electrónicas Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus. La interfaz de usuario muestra todas las acciones de pipeteo. La acción de pipeteo con el dedo índice impide las lesiones por movimientos repetitivos (RSI) más comunes. Sencillez, comodidad y funcionalidad: las Novus serán su nuevo mejor amigo en el laboratorio.
Características
  • Navegación por menús intuitiva y fácil de leer
  • Opciones de interfaz de usuario en varios idiomas.
  • Entre las diez funciones de pipeteo se incluyen avance, reversión, dilución, pipeteo gradual, mixto y secuencial paso a paso, entre otros.
  • Nueve velocidades de aspiración/dispensación
  • Almacenamiento de hasta nueve programas para los protocolos de uso más frecuente.
  • Pantalla retroiluminada de tamaño completo que elimina los reflejos de la luz ambiental y mejora el contraste en condiciones de iluminación escasa.
  • Amplio rango de volumen de 0,5 a 10 000 μl y codificación por colores para facilitar el reconocimiento.
  • Rápida calibración en el laboratorio para ofrecer exactitud y precisión.
  • El cono de punta totalmente esterilizable en autoclave garantiza la esterilidad y evita la contaminación cruzada.
  • La batería de larga duración permite unas 4000 operaciones de pipeteo y tarda en recargarse alrededor de una hora.
Diseño ergonómico
  • Estructura sumamente ligera.
  • Pipeteo con acción desencadenante: el dedo índice controla la dispensación solo con la leve pulsación de un botón.
  • Apoyadedo ajustable de 120° para mayor equilibrio y comodidad
  • La expulsión táctil de las puntas minimiza la fatiga del pulgar; puede accionarse con cualquier mano.
Compatible con:
Ideales para su uso con puntas de pipeta Thermo Scientific Finntip™ Flex o Finntip.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud 7,0 a 1,0±
Puntas compatibles Finntip: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext.
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Amarillo
Para utilizar con FinnTip™: Flex 200, 250 Universal, 200 Extendida
Modelo Finnpipette™ Novus
Número de canales 1
Línea de productos Finnpipette™ Novus
Programable Sí
Esterilidad Estéril
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 1 a 10 μl
Intervalo funcional 0,5 a 10μL
Incrementos 0,01 μL
Precisión 6,0 a 0,5%