Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal electrónicas Finnpipette™ Novus
Código de producto. 11706924
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 a 5 mL
1 a 10 mL
De 1 a 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 30 a 300 μl
De 5 to 50 μl
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Rojo
Rosa
Verde
Puntas compatibles:
Finntip: 10, Flex 10, 20 micro, 50 micro
Finntip: 1000, 1000 ext., Flex 1000
Finntip: 10mL, Flex 10mL Ext.
Finntip: 250 Univ, 200 Ext.
Finntip: 300, Flex 300
Finntip: 5mL
Finntip: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext.
Pakningsstørrelse:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (métrico) Color Puntas compatibles Pakningsstørrelse
11706924 1 a 10 mL Rojo Finntip: 10mL, Flex 10mL Ext. 1 PCS
11736914 De 1 a 10 μl Rosa Finntip: 10, Flex 10, 20 micro, 50 micro 1 PCS
11770715 De 1 a 10 μl Amarillo Finntip: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext. cada uno
11756914 De 5 to 50 μl Amarillo Finntip: 250 Univ, 200 Ext. 1 PCS
11766914 De 10 to 100 μl Amarillo Finntip: Flex 200, 250 Univ, 200 Ext. 1 PCS
11776914 De 30 a 300 μl Naranja Finntip: 300, Flex 300 1 PCS
11786914 De 100 to 1000 μl Azul Finntip: 1000, 1000 ext., Flex 1000 1 PCS
11796914 0,5 a 5 mL Verde Finntip: 5mL 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11706924 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 46200800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1085.00€
    903.99€ / paquete de 1
    Ahorro 181.01€
    16% Descuento
Se alle kampagner
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Solicitud de oferta al por mayor
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Disfrute de una mayor comodidad para la mayoría de las aplicaciones de pipeteo con estas pipetas electrónicas sencillas de utilizar.
Consiga una mejor ergonomía y rendimiento en las aplicaciones de pipeteo estándar con las pipetas monocanal electrónicas Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus. La interfaz de usuario muestra todas las acciones de pipeteo. La acción de pipeteo con el dedo índice impide las lesiones por movimientos repetitivos (RSI) más comunes. Sencillez, comodidad y funcionalidad: las Novus serán su nuevo mejor amigo en el laboratorio.
Características
  • Navegación por menús intuitiva y fácil de leer
  • Opciones de interfaz de usuario en varios idiomas.
  • Entre las diez funciones de pipeteo se incluyen avance, reversión, dilución, pipeteo gradual, mixto y secuencial paso a paso, entre otros
  • Nueve velocidades de aspiración/dispensación
  • Almacenamiento de hasta nueve programas para los protocolos de uso más frecuente.
  • Pantalla retroiluminada de tamaño completo que elimina los reflejos de la luz ambiental y mejora el contraste en condiciones de iluminación escasa.
  • Amplio rango de volumen de 0,5 a 10 000 μl y codificación por colores para facilitar el reconocimiento.
  • Rápida calibración en el laboratorio para ofrecer exactitud y precisión.
  • El cono de punta totalmente esterilizable en autoclave garantiza la esterilidad y evita la contaminación cruzada.
  • La batería de larga duración permite unas 4000 operaciones de pipeteo y tarda en recargarse alrededor de una hora.
Diseño ergonómico
  • Estructura sumamente ligera.
  • Pipeteo con acción desencadenante: el dedo índice controla la dispensación solo con la leve pulsación de un botón.
  • Apoyadedo ajustable de 120° para mayor equilibrio y comodidad
  • La expulsión táctil de las puntas minimiza la fatiga del pulgar; puede accionarse con cualquier mano.
Compatible con:
Ideales para su uso con puntas de pipeta Thermo Scientific Finntip™ Flex o Finntip.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Exactitud 3,0% a 0,6±
Puntas compatibles Finntip: 10mL, Flex 10mL Ext.
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Rojo
Para utilizar con FinnTip™: 10 mL, Flex 10 mL
Modelo Finnpipette™ Novus
Número de canales 1
Línea de productos Finnpipette™ Novus
Programable Sí
Esterilidad Estéril
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) 1 a 10 mL
Intervalo funcional 0,5 a 10mL
Incrementos 0,01μL
Precisión 0,8 a 0,2%
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.