Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas multicanal Finnpipette™ Novus
Descripción
Las pipetas multicanal electrónicas Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus ofrecen una amplia selección de modelos para las tareas de laboratorio comunes, incluida la dispensación repetitiva en microplacas de 96 y 384 pocillos. Su mango ligero y funcionamiento exclusivo con el dedo índice se han concebido para evitar la fatiga y la tensión muscular, así como para permitir trabajar durante más tiempo sin cansancio. Sencillez, comodidad y funcionalidad: las Novus serán su nuevo mejor amigo en el laboratorio.
Características:
- Navegación por menús intuitiva y fácil de leer
- Opciones de interfaz de usuario en varios idiomas.
- Entre las diez opciones de pipeteo se incluyen avance, reversión, dilución, pipeteo gradual, mixto y secuencial paso a paso, entre otros.
- Nueve velocidades de aspiración/dispensación
- Almacenamiento de hasta nueve programas para los protocolos de uso más frecuente.
- Ocho versiones de formato multicanal, incluido un modelo de 16 canales para aplicaciones de microplacas de 384 pocillos, con códigos de colores por volumen para un fácil reconocimiento.
- Pantalla retroiluminada de tamaño completo que elimina los reflejos de la luz ambiental y mejora el contraste en condiciones de iluminación escasa.
- Rápida calibración en el laboratorio para ofrecer exactitud y precisión.
- El cono de punta totalmente esterilizable en autoclave garantiza la esterilidad y evita la contaminación cruzada.
- La batería de larga duración permite unas 4000 operaciones de pipeteo y tarda en recargarse alrededor de una hora.
Diseño ergonómico
- Estructura sumamente ligera.
- Pipeteo con acción desencadenante: el dedo índice controla la dispensación solo con la leve pulsación de un botón.
- Apoyadedo ajustable de 120° para mayor equilibrio y comodidad
- La expulsión táctil de las puntas minimiza la fatiga del pulgar; puede accionarse con cualquier mano.
Compatible con:
Ideales para su uso con puntas de pipeta Thermo Scientific Finntip™ Flex o Finntip
Incluye:
Finnpipette Novus, cargador universal, herramienta de extracción de pistones, instrucciones de uso y certificado de calibración.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 1200μL Punta |
| Puntas compatibles | 0,5 a 12,5 μL |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Rosa |
| Para utilizar con | 0,05μL |
| Modelo | 1μL |
| Número de canales | 12 |
| Línea de productos | FinnPipette™ Novus |
| Programable | Sí |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |