Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas multicanal Finnpipette™ Novus
GREENER_CHOICE
Acelere la dispensación repetitiva en microplacas con estas pipetas multicanal y ligeras, con una distribución equilibrada del peso para reducir el estrés muscular y la tensión.
Marca:  Thermo Scientific™ 46300700
1855.03 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11716924
  • 2050.00€ / cada uno
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Usar código promocional 24075 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
200μL epT.I.P.S™ punta de pipeta
Autoclavable
Punta de pipeta Thermo Scientific™ FinnTip™ Flex o FinnTip™
16
Sí
Pipeta multicanal
0,5 μl
50
Turquesa
1μL
FinnPipette™ Novus
Estéril
De 5 to 50 μl
Del 2,0 al 0,7%
Videos
  • Thermo Scientific - Finnpipette Novus electronic pipettors
    Our Finnpipette Novus electronic pipettes delivers performance -- with greater ease of use and less risk of repetitive stress injuries.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Thermo Scientific Finnpipette Novus electronic pipettors
    • Thermo Scientific - Finnpipette Novus electronic pipettors
      Our Finnpipette Novus electronic pipettes delivers performance -- with greater ease of use and less risk of repetitive stress injuries.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Thermo Scientific Finnpipette Novus electronic pipettors
      SDS
      Documentos Certificados
      Ver productos accesorios
      Promociones
      Promociones
      Título del producto
      Thermo Scientific™ Pipetas multicanal Finnpipette™ Novus > Pipeta Finnpipette™ Novus de 16 canales, Intervalo de volumen: 5 a 50 μl; Código de color: Turquesa; Tamaño de la unidad: 1 unidad