Learn More
Thermo Scientific™ Kits GLP Finnpipette™ Novus
Código de producto. 11869133
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 10 a 1000 μl
De 10 a 10 000 μl
De 100 a 5000 μl
de 1 a 1000 μl
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11869133 De 100 a 5000 μl cada uno
11859133 De 10 a 1000 μl cada uno
11485668 de 1 a 1000 μl cada uno
11495668 De 10 a 10 000 μl 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11869133 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4700490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1650.00€
    1327.04€ / paquete de 1
    Ahorro 322.96€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Disfrute de todo lo necesario para el pipeteo gracias a estos kits GLP todo incluido con pipetas ergonómicas y fáciles de usar.
Disfrute de todo lo necesario para el pipeteo gracias a estos kits GLP todo incluido Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus. Los kits cubren la gama de volúmenes necesarios con cuatro opciones diferentes entre las que elegir, e incluyen pipetas Finnpipette™ Novus™, soportes adecuados y puntas de muestra.
El kit 1 Novus GLP incluye:
  • Finnpipette Novus 10-100 μl
  • Finnpipette Novus 100-1000 μl
  • Dos soportes Finnpipette Novus
  • Una gradilla de Finntip Flex 200 y Flex 1000
  • Paquete de muestra de depósitos de reactivos
  • Paquete de muestra Finntip
  • Guía de pipeteo
  • Folleto de Finnpipette Novus
El kit 2 Novus GLP incluye:
  • Finnpipette Novus 100-1000 μl
  • Finnpipette Novus, 0,5-5 ml
  • Dos soportes Finnpipette Novus
  • Una gradilla de Finntip de 5 ml y Flex 1000
  • Paquete de muestra de depósitos de reactivos
  • Paquete de muestra Finntip
  • Folleto de Finnpipette Novus
  • Guía de pipeteo
El kit 3 Novus GLP incluye:
  • Pipeta Novus, 1-10μl, micro
  • Pipeta Novus, 10-100 μl
  • Pipeta Novus, 100-1000 μl
  • Tres soportes para pipetas Finnpipette Novus
  • Una gradilla de Flex 10, Flex 200 y Flex 1000
  • Paquete de muestra de depósitos de reactivos
  • Paquete de muestra Finntip
  • Guía de pipeteo
  • Folleto de Novus
El kit 4 Novus GLP incluye:
  • Pipeta Novus, 10-100 μl
  • Pipeta Novus, 100-1000 μl
  • Pipeta Novus, 1-10 ml
  • Tres soportes para pipetas Finnpipette Novus
  • Una gradilla de Flex 200, Flex 1000 y Finntip de 10 ml
  • Paquete de muestra de depósitos de reactivos
  • Paquete de muestra Finntip
  • Guía de pipeteo
  • Folleto de Novus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Surtido
Modelo Finnpipette™ Novus
Número de canales 1
Línea de productos Finnpipette™ Novus
Tipo Kit GLP
Volumen (métrico) De 100 a 5000 μl
Incluye Pipetas monocanal Novus 1000 y 5000μL, dos soportes Novus, dos gradillas Finntip para muestras