Learn More
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus Short Variable Volume Pipettes
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus Short has been discontinued, and is no longer available.
Marca:  Thermo Scientific™ 4600110
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11712484
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
±Del 3,5 al 1,0%
Finnpipette Focus Short µTip; Range: 0.5-5µL, Discontinued
Rosa
Polímero
Finnpipette
Pipeta de volumen variable
0,01 μL
Finntip 10
Autoclavable
FinnTip™: 10
1
Estéril
De 0,5 a 5 μl
3.0 to 0.8%
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus Short Variable Volume Pipettes > Short tip cone; Range: 0.5 to 5μL