Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas multicanal Finnpipette™ F2
Código de producto. 10125483
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 1 a 10 μl
De 10 to 100 μl
De 30 a 300 μl
De 5 to 50 μl
Número de canales:
8
12
16
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Número de canales Tamaño de la unidad
10125483 De 10 to 100 μl 8 cada uno
11897371 De 1 a 10 μl 8 1 PCS
11807381 De 5 to 50 μl 8 1 PCS
10339263 De 30 a 300 μl 8 cada uno
11847381 De 1 a 10 μl 12 1 PCS
10305854 De 5 to 50 μl 12 cada uno
11867381 De 10 to 100 μl 12 1 PCS
11877381 De 30 a 300 μl 12 1 PCS
11887381 De 1 a 10 μl 16 1 PCS
10598554 De 5 to 50 μl 16 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10125483 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4662020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1555.00€
    989.01€ / paquete de 1
    Ahorro 565.99€
    36% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Utilice esta pipeta multicanal para aplicaciones muy exigentes donde la resistencia y la durabilidad son esenciales.
Utilice la pipeta multicanal Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 para aplicaciones muy exigentes donde la resistencia y la durabilidad son esenciales. Con un diseño elegante y robusto, esta pipeta está fabricada con componentes de PVDF que resisten sustancias químicas duras y a los efectos perjudiciales de la luz UV. Completamente esterilizable en autoclave y disponible en modelos de 8, 12 y 16 canales con una selección de intervalos de volumen. En los modelos de bajo volumen la función de superexpulsión asegura la dispensación exacta incluso de los volúmenes más minúsculos.
Durante décadas, los sistemas de pipeteo Thermo Scientific Finnpipette han ofrecido una productividad y ergonomía incomparables en miles de laboratorios y aplicaciones de todo el mundo.
Finnpipette F2: Fiabilidad probado para uso intensivo a largo plazo
Resistente y duradero
Finnpipette F2 contiene componentes PVDF resistentes que soportan productos químicos agresivos y los efectos dañinos de la luz UV. Su diseño resistente soporta el uso físico sin daños.
Totalmente esterilizable en autoclave
La descontaminación de Finnpipette F2 es sencilla, ya que no es necesario desmontarla la F2 para su esterilización en autoclave, lo que minimiza la interrupción y el tiempo de inactividad.
Mantenimiento sencillo
Simplemente retire el cono de punta para realizar el mantenimiento diario o la descontaminación cuando no se utiliza un autoclave.
Super Blow-out
Aumento de un 150 % del flujo de aire para garantizar la administración eficaz de microvolúmenes y evitar la capilaridad en modelos de 50 μl y menos.
Amplia selección de puntas de pipeta Finntip
Las puntas Finntip se han diseñado y fabricado expresamente para los modelos Finnpipette y ofrecen un rendimiento, una precisión y una exactitud óptimos.
Marcado CE
La pipeta Finnpipette F2 con puntas Finntip compatibles cuenta con la marca CE de acuerdo con la directiva europea sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
Garantía de 5 años
Sencillo registro en línea. Puede variar en función del país.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Finntip 250, Filter 100, Flex 200, Flex Filter 100, 200 Ext, Filter 100 Ext, 250 Wide
Descripción Finnpipette™ F2
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Amarillo
Número de canales 8
Línea de productos Finnpipette™ F2
Tipo Pipeta
Volumen (métrico) De 10 to 100 μl
Incrementos 0,2 μl