Learn More
Thermo Scientific™ Kits Finnpipette™ F2 GLP
Description
Disfrute de todo lo necesario para pipetear en estos kits todo incluido. El kit Thermo Scientific™ Finnpipette™ F2 GLP (Pipeteo de laboratorio correcto) ofrece unas pipetas duraderas y de alto rendimiento Finnpipette F2 que ofrecen la máxima fiabilidad y comodidad. Las pipetas F2 poseen características únicas, como el mecanismo AVG (Advanced Volume Gearing) de ajuste del volumen avanzado y el tamaño superior del visor, que aumenta la comodidad y la fiabilidad.
Características:
- Mecanismo de ajuste del volumen avanzado con exactitud y precisión.
- Totalmente esterilizable en autoclave para mayor protección.
- Expulsor de puntas de pulsación suave que permite expulsar las puntas con una fuerza mínima.
- Amplio indicador que mejora la ergonomía de visión.
- Muy poco esfuerzo para pipetear.
El kit 1 incluye:
- Tres pipetas Thermo Scientific Finnpipette de 1 a 1000 μl:
- Finnpipette F2
- 1-10 μl
- 10-100 μl
- 100-1000 μl
- Puntas Flex: 10, 1 x 96; 200, 1 x 96; 1000, 1 x 96
- Soporte F
- Guía Good Laboratory Pipetting (Pipeteo de laboratorio correcto)
- Paquete de muestra de depósito de reactivos
El kit 2 incluye:
- Cuatro pipetas Thermo Scientific Finnpipette de 0,2 a 1000 μl:
- Finnpipette F2
- 0,2-2 μl
- 2-20 μl univ
- 20-200 μl
- 100-1000 μl
- Puntas Flex: 10, 12 x 96; 200, 2 x 96; 1000, 1 x 96
- Soporte F
- Guía Good Laboratory Pipetting (Pipeteo de laboratorio correcto)
- Paquete de muestra de depósito de reactivos
El kit 3 incluye:
- Tres pipetas Thermo Scientific Finnpipette de 10 a 10 000 μl:
- Finnpipette F2
- 10-100 μl, 100-1000 μl
- 1000-10.000 μl
- Puntas Flex: 200, 1 x 96; 1000, 1 x 96; FT 10 ml, 1 x 24, soporte F-stand
- Guía Good Laboratory Pipetting (Pipeteo de laboratorio correcto)
- Paquete de muestra de depósito de reactivos
El kit 4 incluye:
- Tres pipetas Thermo Scientific Finnpipette de 20 a 1000 μl:
- Finnpipette F2
- 2-20 μl, 20-200 μl
- 100-1000 μl
- Puntas Flex: (2) 200 μl, 10 x 96; 100-1000 μl, 10 x 96
- Soporte F
- Guía Good Laboratory Pipetting (Pipeteo de laboratorio correcto)
- Paquete de muestra de depósito de reactivos
Información para pedidos:
El kit contiene muestras de Finntip Flex, las puntas tradicionales más avanzadas, que apenas requieren esfuerzo de acoplamiento y expulsión. La guía de buenas prácticas de pipeteo en laboratorios contiene información completa sobre el pipeteo, desde la elección del tipo adecuado hasta instrucciones de descontaminación detalladas.
Garantía: 5 años, con registro vía web.
Specifications
Specifications
| Puntas compatibles | Puntas Flex: 200; 1000; FT de 10 ml |
| Descripción | Finnpipette F2 GLP Kit 3: 10- 100 μl 100- 1000 μl y 100- 10 ml |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Surtido |
| Modelo | F2 |
| Número de canales | 1 |
| Línea de productos | Finnpipette™ F2 |
| Tipo | Kit GLP |
| Volumen (métrico) | De 10 a 10 000 μl |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.