Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas monocanal de volumen variable Finnpipette™ F1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15531885
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 A 5 mL
De 0,2 a 2 μl
De 0,5 a 5 μl
De 1 a 10 μl
De 1 a 10 ml
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 30 a 300 μl
De 5 to 50 μl
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Rojo
Rosa
Turquesa
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color unitSize
15531885 De 0,2 a 2 μl Rosa cada uno
15541885 De 0,5 a 5 μl Rosa cada uno
15551885 De 1 a 10 μl Rosa cada uno
15561885 De 1 a 10 μl Amarillo cada uno
15571885 De 2 to 20 μl Turquesa cada uno
15581885 De 2 to 20 μl Amarillo cada uno
15591885 De 10 to 100 μl Amarillo cada uno
15501895 De 20 to 200 μl Amarillo cada uno
15511895 De 30 a 300 μl Naranja cada uno
15521895 De 100 to 1000 μl Azul cada uno
15531895 0,5 A 5 mL Verde cada uno
15541895 De 1 a 10 ml Rojo cada uno
15551895 De 5 to 50 μl Turquesa cada uno
15561895 De 5 to 50 μl Amarillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 15531885 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4641010N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    412.34€
    372.01€ / paquete de 1
    Ahorro 40.33€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Nuevo ajuste mejorado del volumen silencioso y que no requiere esfuerzo. Bloqueo del volumen para evitar variaciones accidentales de este durante el pipeteo.
Disfrute del ajuste mejorado del volumen de las pipetas de volumen variable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1, que permite trabajar de forma silenciosa y sin esfuerzo con un mando de ajuste texturizado que ofrece mayor confianza durante la definición del volumen. El soporte para dedo y el diseño ligero aumentan la comodidad sin que el rendimiento se vea afectado
Durante décadas, los sistemas de pipeteo Thermo Scientific Finnpipette han ofrecido una productividad y ergonomía incomparables en miles de laboratorios y aplicaciones de todo el mundo.
Finnpipette F1: Todo lo que necesita de su pipeta de uso diario
Diseño ergonómico
Diseño de asa ligero combinado con fuerzas bajas de fijación, expulsión y sobre el émbolo que ayudan a reducir el riesgo de RSI
Ajuste de volumen silencioso y sin esfuerzo
Disfrute del nuevo mecanismo de ajuste de volumen más ligero y silencioso que requiere una fuerza un 50 % menor en comparación con los modelos anteriores.
Bloqueo de volumen seguro
El ajuste seguro del volumen evita que el volumen varíe de forma accidental durante el pipeteo. Simplemente levante el émbolo para ajustar el volumen y presione para bloquear con el mínimo esfuerzo.
Comodidad a medida
Gracias al soporte para dedo ajustable con un ángulo de 120° –cómodo para usuarios zurdos y diestros–, el usuario puede relajar la mano durante los ciclos de pipeteo.
Superexplosión
Aumento de un 150 % del flujo de aire para garantizar la administración eficaz de microvolúmenes y evitar la capilaridad en modelos de 50 μ y menos.
Amplia selección de puntas de pipeta Finntip
Las puntas Finntip se han diseñado y fabricado expresamente para los modelos Finnpipette y ofrecen un rendimiento, una precisión y una exactitud óptimos.
Marcado CE
La pipeta Finnpipette F1 con puntas Finntip compatibles cuenta con la marca CE de acuerdo con la directiva europea sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro.
Garantía de 5 años
Sencillo registro en línea. Puede variar en función del país.
Obtenga más información sobre la completa familia Finnpipette >
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Finntip 10 Micro, Filter 10 Micro, Flex 10, Flex Filter 10
Color Rosa
Modelo Finnpipette F1
Número de canales 1
Tipo Pipeta de volumen variable
Volumen (métrico) De 0,2 a 2 μl
Incrementos 0,002 μl
Cumple con los requisitos de la directiva 98/79/CE, válido solo en Europa. No apto para su uso en diagnóstico in vitro en América del Norte.