Learn More
Thermo Scientific™ Kits Finnpipette™ F1 GLP
Código de producto. 11825850
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 1000 μl
De 10 a 10 000 μl
De 2 to 1000 μl
de 1 a 1000 μl
Tamaño de la unidad:
1 SET
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11825850 De 10 a 10 000 μl 1 SET
11805850 de 1 a 1000 μl 1 SET
11815850 De 0,2 a 1000 μl 1 SET
11763027 De 2 to 1000 μl 1 SET
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11825850 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4700865
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disfrute de todo lo necesario para pipetear en estos kits todo incluido que ofrecen pipetas de vanguardia que maximizan la fiabilidad y la comodidad.
Disfrute de todo lo necesario para pipetear en estos kits todo incluido. El kit Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 GLP (Pipeteo de laboratorio correcto) incluye pipetas Finnpipette F1 de vanguardia que ofrecen un rendimiento superior y características únicas, como el apoyadedo ajustable y la superficie antimicrobiana para mejorar la comodidad del usuario.
Las pipetas Finnpipette F1 tienen una superficie antimicrobiana; botón de pipeteo “fijar y olvidar”. Cada kit completo incluye todo lo que se necesita para las buenas prácticas de pipeteo en laboratorio:
  • Apoyadedo ajustable para mayor ergonomía y comodidad.
  • Botón de pipeteo para fijar y olvidar, que facilita un ajuste seguro del volumen.
  • Superficie antimicrobiana para mayor protección.
  • Amplio indicador fácil de leer que mejora la ergonomía de visión.
  • Expulsión táctil de puntas sin esfuerzo.
El kit 1 incluye:
  • Tres pipetas Thermo Scientific Finnpipette de 1 a 1.000 μl:
  • Finnpipette F1, 1-10μl
  • Finnpipette F1, 10-100μl
  • Finnpipette F1, 100-1000μl
  • puntas Finntip Flex: 10, 1x96; 200, 1x96; 1.000, 1x96
  • soporte en F; marcador F1; folleto F1
  • guía de las buenas prácticas de pipeteo
  • paquete de demostración de depósito de reactivos
  • dispositivo de memoria USB
El kit 2 incluye:
  • Cuatro pipetas Thermo Scientific Finnpipette de 0,2 a 1.000 μl:
  • Finnpipette F1, 0.2-2μl
  • Finnpipette F1, 2-20μl univ
  • Finnpipette F1, 20-200μl
  • Finnpipette F1, 100-1000μl
  • puntas Finntip Flex: 10, 1x96; 200, 2x96; 1.000, 1x96
  • soporte en F; marcador F1; folleto F1
  • guía de las buenas prácticas de pipeteo
  • paquete de demostración de depósito de reactivos
  • dispositivo de memoria USB
El Kit 3 incluye:
  • Tres pipetas Thermo Scientific Finnpipette de 10 a 10.000 μl:
  • Finnpipette F1, 10-100μl
  • Finnpipette F1, 100-1000μl
  • Finnpipette F1, 1000-10000μl
  • puntas Finntip Flex: 200, 1x96; 1.000, 1x96; FT 10 ml, 1x24
  • soporte en F; marcador F1; folleto F1 guía de las buenas prácticas de pipeteo paquete de demostración de depósito de reactivos dispositivo de memoria USB
El kit 4 incluye:
  • Tres pipetas Thermo Scientific Finnpipette de 10 a 1.000 μl:
  • Finnpipette F1, 2-20 μl
  • Finnpipette F1, 20-200 μl Finnpipette F1, 100-1.000 μl puntas Flex: (2) 200 μl, 10x96; 100-1.000 μl, 10x96 soporte en F; marcador F1; folleto F1 guía de las buenas prácticas de pipeteo paquete de demostración de depósito de reactivos dispositivo de memoria USB
El kit GLP también incluye muestras de puntas Finntip Flex para disfrutar del máximo rendimiento y ergonomía. El kit contiene una guía de las buenas prácticas de pipeteo con amplia información sobre pipeteo y los factores que influyen en sus resultados.
Finntip, punta ART, punta HLT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles Puntas Finntip Flex: 200; 1000; FT de 10 ml
Descripción Kit 3: Finnpipette F1 de 10 a 100 μl, de 100 a 1000 μl y de 1 a 10 ml
Color Surtido
Para utilizar con Finntip: Flex Tips: 200, 1000
Modelo Finnpipette F1
Número de canales 1
Línea de productos Finnpipette™ F1
Tipo Kit GLP
Volumen (métrico) De 10 a 10 000 μl
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.