Learn More
Thermo Scientific™ Kits Finnpipette™ F1 GLP
Descripción
Disfrute de todo lo necesario para pipetear en estos kits todo incluido. El kit Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1 GLP (Pipeteo de laboratorio correcto) incluye pipetas Finnpipette F1 de vanguardia que ofrecen un rendimiento superior y características únicas, como el apoyadedo ajustable y la superficie antimicrobiana para mejorar la comodidad del usuario.
- Apoyadedo ajustable para mayor ergonomía y comodidad.
- Botón de pipeteo para fijar y olvidar, que facilita un ajuste seguro del volumen.
- Superficie antimicrobiana para mayor protección.
- Amplio indicador fácil de leer que mejora la ergonomía de visión.
- Expulsión táctil de puntas sin esfuerzo.
El kit 1 incluye:
- Tres pipetas Thermo Scientific Finnpipette de 1 a 1.000 μl:
- Finnpipette F1, 1-10μl
- Finnpipette F1, 10-100μl
- Finnpipette F1, 100-1000μl
- puntas Finntip Flex: 10, 1x96; 200, 1x96; 1.000, 1x96
- soporte en F; marcador F1; folleto F1
- guía de las buenas prácticas de pipeteo
- paquete de demostración de depósito de reactivos
- dispositivo de memoria USB
- Cuatro pipetas Thermo Scientific Finnpipette de 0,2 a 1.000 μl:
- Finnpipette F1, 0.2-2μl
- Finnpipette F1, 2-20μl univ
- Finnpipette F1, 20-200μl
- Finnpipette F1, 100-1000μl
- puntas Finntip Flex: 10, 1x96; 200, 2x96; 1.000, 1x96
- soporte en F; marcador F1; folleto F1
- guía de las buenas prácticas de pipeteo
- paquete de demostración de depósito de reactivos
- dispositivo de memoria USB
- Tres pipetas Thermo Scientific Finnpipette de 10 a 10.000 μl:
- Finnpipette F1, 10-100μl
- Finnpipette F1, 100-1000μl
- Finnpipette F1, 1000-10000μl
- puntas Finntip Flex: 200, 1x96; 1.000, 1x96; FT 10 ml, 1x24
- soporte en F; marcador F1; folleto F1 guía de las buenas prácticas de pipeteo paquete de demostración de depósito de reactivos dispositivo de memoria USB
- Tres pipetas Thermo Scientific Finnpipette de 10 a 1.000 μl:
- Finnpipette F1, 2-20 μl
- Finnpipette F1, 20-200 μl Finnpipette F1, 100-1.000 μl puntas Flex: (2) 200 μl, 10x96; 100-1.000 μl, 10x96 soporte en F; marcador F1; folleto F1 guía de las buenas prácticas de pipeteo paquete de demostración de depósito de reactivos dispositivo de memoria USB
El kit GLP también incluye muestras de puntas Finntip Flex para disfrutar del máximo rendimiento y ergonomía. El kit contiene una guía de las buenas prácticas de pipeteo con amplia información sobre pipeteo y los factores que influyen en sus resultados.
Finntip, punta ART, punta HLT
Especificaciones
Especificaciones
| Puntas compatibles | Puntas Finntip Flex: 10; 200; 1000 |
| Descripción | Kit 1: Finnpipettes F1 de 1 a 10 μl, de 10 a 100 μl y de 100 a 1000 μl |
| Color | Surtido |
| Para utilizar con | Finntip: Flex Tips: 10, 200, 1000 |
| Modelo | Finnpipette F1 |
| Línea de productos | Finnpipette™ F1 |
| Tipo | Kit GLP |
| Volumen (métrico) | de 1 a 1000 μl |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.