Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de volumen fijo Finnpipette™ F1
Código de producto. 11847401
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10000 µl
1000 μl
100 μl
10 μl
1 μl
2000 μl
200 μl
20 μl
250 μl
25 μl
3000μL
5000 μl
500 μl
50 μl
5 μl
Exactitud:
±0,40 %
±0,70
+ / -0.3 %
+ / -0.4 %
+ / -0.6 %
+ / -0.9 %
+ / -1.4 %
+ / -4 %
+/- 0.3 %
+/- 0.4 %
Precisión:
0,2 %
0,3 %
0,4 %
0,5 %
0,8 %
0.20%
0.30%
1,4 %
4%
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Exactitud Precisión unitSize
11847401 1 μl + / -4 % 4% cada uno
11857401 5 μl + / -1.4 % 1,4 % cada uno
11867401 10 μl + / -0.9 % 0,8 % 1 PCS
11877401 25 μl + / -0.6 % 0,5 % cada uno
11887401 50 μl + / -0.6 % 0,4 % cada uno
11897401 100 μl +/- 0.4 % 0.30% 1 PCS
11807411 250 μl + / -0.4 % 0,3 % cada uno
11817411 500 μl +/- 0.3 % 0.30% cada uno
11827411 1000 μl +/- 0.3 % 0.30% 1 PCS
11837411 2000 μl + / -0.3 % 0,2 % cada uno
11847411 3000μL + / -0.3 % 0,2 % cada uno
10715515 5000 μl +/- 0.3 % 0.20% cada uno
10192644 10000 µl +/- 0.3 % 0.20% cada uno
12336552 20 μl ±0,70 0,5 % cada uno
12346552 200 μl ±0,40 % 0,3 % cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 11847401 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4651000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proteja las muestras de la contaminación con este pipeta manual, que incorpora un apoyadedo ajustable y una superficie antimicrobiana.
Proteja las muestras de la contaminación con la pipeta de volumen fijo Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1, que incorporan un apoyadedo ajustable, superficie antimicrobiana y pistón de super expulsión con volúmenes de 50 μl o menos. Las pipetas de volumen fijo Finnpipette F1 proporcionan una acción de pipeteo ligera y suave con expulsión táctil de las puntas patentada para la máxima comodidad del usuario. La superficie antimicrobiana mantiene limpia la pipeta sin necesidad de aplicar otros líquidos descontaminantes en la superficie. La totalidad de la pipeta es resistente a la luz UV, la humedad y los reactivos
La pipeta Thermo Scientific Finnpipette F1 reúne todas las cualidades que han hecho famosas a las pipetas Finnpipette por sus innovaciones punteras. El tratamiento antimicrobiano ofrece mayor protección contra la contaminación.
  • Superficie antimicrobiana: Los iones de plata (Ag) crean sobre la pipeta una superficie que inhibe el crecimiento de bacterias, microbios y hongos.
  • Apoyadedo ajustable: El apoyadedo puede regularse 120° para optimizar la posición de pipeteo.
  • Acción de pipeteo suave y ligera: Mejora los resultados durante las sesiones de pipeteo largas.
  • Pistón de super explosión con volúmenes de 50 μl e inferiores: Asegura la administración de microgotitas.
  • Expulsión táctil de puntas patentada: Minimiza la fuerza necesaria para expulsar las puntas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud + / -4 %
Descripción Volumen F1 fijo de un solo canal
Para utilizar con FinnTip™ Flex 10, 10, 20 Micro, 50 Micro
Modelo F1
Número de canales 1
Tipo Pipeta de volumen fijo
Volumen (métrico) 1 μl
Precisión 4%
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.