Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas de volumen ajustable Finnpipette™ F1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11897391
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,2 a 2 μl
De 0,5 a 5 μl
De 0.5 a 5 ml
De 1 a 10 ml
De 1 a 10 μl
De 10 to 100 μl
De 100 to 1000 μl
De 2 to 20 μl
De 20 to 200 μl
De 30 a 300 μl
De 5 to 50 μl
Color:
Amarillo
Azul
Botón turquesa
Naranja
Rojo
Rosa
Verde
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color unitSize
11897391 De 20 to 200 μl Amarillo 1 PCS
11827391 De 0,2 a 2 μl Rosa 1 PCS
11837391 De 0,5 a 5 μl Rosa 1 PCS
11847391 De 1 a 10 μl Rosa 1 PCS
11857391 De 1 a 10 μl Amarillo 1 PCS
11867391 De 2 to 20 μl Botón turquesa cada uno
10166153 De 2 to 20 μl Amarillo cada uno
11887391 De 10 to 100 μl Amarillo 1 PCS
11807401 De 30 a 300 μl Naranja 1 PCS
11817401 De 100 to 1000 μl Azul 1 PCS
11827401 De 0.5 a 5 ml Verde 1 PCS
11837401 De 1 a 10 ml Rojo 1 PCS
11709528 De 5 to 50 μl Botón turquesa cada uno
11719528 De 5 to 50 μl Botón turquesa 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 11897391 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4641080
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Simplifique el ajuste del volumen con un cómodo mecanismo de bloqueo para fijar y olvidar, una de las numerosas y prácticas características de este pipeteador ergonómico.
Simplifique el ajuste de volumen con las pipetas de volumen ajustable Thermo Scientific™ Finnpipette™ F1, que incluyen un cómodo mecanismo de bloqueo para fijar y olvidar que ofrece un apoyadedo ajustable y una expulsión de las puntas suave exclusiva. Un tratamiento antimicrobiano protege el instrumento contra la contaminación.
Tratamiento antimicrobiano
• Reposadedo orientable
• Sistema bloqueable de regulación del volumen
• Protección antimicrobiana
• Protección activa contra las contaminaciones por efectos aerosoles y por contacto (inhibición del crecimiento de las bacterias y de los hongos)
• Sistema perfectamente aislado (sin influencia del calor de la mano)
• Sistema bloqueable de regulación del volumen
• Sistema patentado Super Blow-out
• Pistón secundario telescópico soplando un volumen de aire adicional, aumenta la precisión de los microvolúmenes en las micropipetas hasta 50μL
• Eyector de punta de mando asistido
• Ventana de identificación
• Etiquetas entregadas en estándar: radioactividad, bioazar tóxico y neutro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud Del +/- 1.8 al 0.6 %
Puntas compatibles Finntip Flex 200, 250 universal, 300, 200 ext.
Descripción Pipeta de volumen ajustable F1
Color Amarillo
Para utilizar con FinnTip™: Flex 200, 250 Universal, 300, 200 Extended
Modelo Finnpipette F1
Número de canales 1
Línea de productos Finnpipette™ F1
Tipo Pipeta de volumen variable
Volumen (métrico) De 20 to 200 μl
Incrementos 0,2 μl
Precisión Del 1 al 0.2%
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.