Learn More
Thermo Scientific™ Dispensador Finnpipette™
Código de producto. 12326532
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,2 a 1,0 ml
0,4 a 2,0 ml
1,0 a 5,0 ml
10,0 a 60,0 ml
2,0 a 10,0 ml
5,0 a 30,0 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
12326532 10,0 a 60,0 ml cada uno
11448409 0,2 a 1,0 ml cada uno
12811171 0,4 a 2,0 ml cada uno
11468409 1,0 a 5,0 ml cada uno
11478409 2,0 a 10,0 ml cada uno
11488409 5,0 a 30,0 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12326532 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4421170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    672.00€
    555.30€ / paquete de 1
    Ahorro 116.70€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Dosis de líquidos de frascos de reactivos con dispensadores, que ofrecen una resistencia química y térmica superior, así como un diseño ergonómico que evita la fatiga durante el trabajo.
Dosifique líquidos de frascos de reactivos con los dispensadores Thermo Scientific™ Finnpipette™.
Características:
  • Excelente resistencia química y a temperaturas extremas
  • Totalmente esterilizable en autoclave†
  • Sistema de bloqueo automático exacto en el ajuste de volumen
  • Cabezal de dispensación provisto de tapón para evitar el goteo
  • Diseño ergonómico que impide la fatiga por trabajo
  • Boquilla de succión a rosca para evitar la formación de burbujas
Nota:
Las limitaciones incluyen HF, líquidos que ataquen a las suspensiones Halar, FEP o Hastelloy ya que las partículas sólidas podrían bloquear las válvulas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador analógico para parte superior de frasco
Certificaciones/conformidad certificado de calibración individual con número de serie
Descripción Intervalo: 10-60 ml, ±360 µl
Canales 1
Volumen (métrico) 10,0 a 60,0 ml
Precisión 120 µl
† Se recomienda aflojar el pistón, la válvula de succión y la válvula de expulsión desde el dispensador antes de la esterilización en autoclave.