Learn More
Fingolimod Stearoato Amida, TRC
Código de producto. 30137765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137765 1 g 1 g
30004881 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137765 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF3420551G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1242271-27-7
Fórmula molecular C37H67NO3
Peso molecular (g/mol) 573.93
Sinónimo N-(1-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4-(4-octylphenyl)butan-2-yl)stearamide
SMILES Cl.C[C@@H](N)c1c(F)cccn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fingolimod Stearoate Amide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C37H67NO3/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25-36(41)38-37(32-39,33-40)31-30-35-28-26-34(27-29-35)24-22-20-10-8-6-4-2/h26-29,39-40H,3-25,30-33H2,1-2H3,(H,38,41)
Formula Weight (peso de la fórmula) 573.5121