Learn More
Amida de palmitato de fingolimod, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fingolimod Palmitate Amide |
| CAS | 1242271-26-6 |
| Fórmula molecular | C35H63NO3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-(1-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-4-(4-octylphenyl)butan-2-yl)palmitamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C35H63NO3/c1-3-5-7-9-11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-34(39)36-35(30-37,31-38)29-28-33-26-24-32(25-27-33)22-20-18-10-8-6-4-2/h24-27,37-38H,3-23,28-31H2,1-2H3,(H,36,39) |
| SMILES | Cc1nc2c(cc1)cc(F)cc2 |
| Peso molecular (g/mol) | 545.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 545.4808 |