Learn More
Clorhidrato de fingolimod, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Fingolimod Hydrochloride |
| CAS | 162359-56-0 |
| Fórmula molecular | C19 H33 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol hydrochloride (1:1), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol hydrochloride, FTY 720, Fingolimod hydrochloride, Gilenya, Imusera |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCCCCCCCc1ccc(CCC(N)(CO)CO)cc1 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-2-[2-(4-octilfenil)etil]propano-1,3-diol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 343.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.2278 |