Learn More
Clorhidrato de fingolimod, TRC
Código de producto. 30393971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30393971 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30393971 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF80500050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fingolimod Hydrochloride
CAS 162359-56-0
Fórmula molecular C19 H33 N O2 . Cl H
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol hydrochloride (1:1), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol hydrochloride, FTY 720, Fingolimod hydrochloride, Gilenya, Imusera
Fórmula InChI InChI=1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H
SMILES Cl.CCCCCCCCc1ccc(CCC(N)(CO)CO)cc1
Nombre IUPAC 2-amino-2-[2-(4-octilfenil)etil]propano-1,3-diol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 343.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.2278