Learn More
Clorhidrato de fingolimod, Mikromol™
Código de producto. 17944276
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17944276 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17944276 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3554.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de fingolimod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fingolimod Hydrochloride
CAS 162359-56-0
Nombres de analitos o componentes Fingolimod Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H33 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-1,3-propanediol hydrochloride (1:1), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), 2-Amino-2-[2-(4-octylphenyl)ethyl]propane-1,3-diol hydrochloride, FTY 720, Fingolimod hydrochloride, Gilenya, Imusera
Fórmula InChI InChI=1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H
SMILES Cl.CCCCCCCCc1ccc(CCC(N)(CO)CO)cc1
Nombre IUPAC 2-amino-2-[2-(4-octilfenil)etil]propano-1,3-diol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 343.93
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 343,2278 g/mol