Learn More
Fingolimod hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Fingolimod hydrochloride (FTY720), an analog of sphingosine, is a potent sphingosine 1-phosphate (S1P) receptors modulator. Fingolimod hydrochloride is phosphorylated by sphingosine kinases, particularly by SK2, and then binds S1PR1, 3, 4, and 5. Fingolimod hydrochloride induces the internalization of S1P1, and consequently, inhibits S1P activity. Fingolimod hydrochloride also is a pak1 activator.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fingolimod hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 162359-56-0 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C19H34ClNO2 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Sinónimo | FTY720 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (290.76 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (145.38 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |