Learn More
Fingolimod-d4 HCl (1,3-propano-1,1,3,3-d4-diol), CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Fingolimod-d4 Hydrochloride |
| CAS | 1346604-90-7 |
| Fórmula molecular | C19H30D4ClNO2 |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | 2-Amino-2-(2-(4-octylphenyl)ethyl)propane-1,3-diol-d4 Hydrochloride, FTY720-d4 Hydrochloride; |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22 H,2-8,13-16,20H2,1H3;1 H/i15D2,16D2; |
| SMILES | C(CC(C(O)([2 H])[2 H])(C(O)([2 H])[2 H])N)C1=CC=C(CCCCCCCC)C=C1.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 2-amino-2-(4-octilfenetil)propano-1,1,3,3-d4-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 347.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.25 g/mol |
| Show More |