Learn More
Thermo Scientific™ Conectores Finger Tite para instrumentos Agilent
Código de producto. 10794827 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Junta de base del inyector dividida/sin división
Kit de inicio de FID y dividido/sin división
Kit de inicio de MS y dividido/sin división
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
10794827 Kit de inicio de MS y dividido/sin división cada uno
10197494 Kit de inicio de FID y dividido/sin división cada uno
10137524 Junta de base del inyector dividida/sin división paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10794827 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 290SA131
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Los conectores Thermo Scientific™ Finger Tite para instrumentos Agilent ofrecen conexiones de fácil ajuste, fiables y sin fugas.
Los conectores Thermo Scientific™ Finger Tite para instrumentos Agilent ofrecen conexiones de fácil ajuste, fiables y sin fugas.
Ventajas sobre los empalmes convencionales de grafito/polímero:
  • La junta perfecta de metal a metal elimina la contaminación y reduce el fondo de aire/agua
  • No es necesario volver a apretar los empalmes, ya que se expanden y se contraen con el conector a temperaturas de funcionamiento de GC
  • Fácil de manejar con la tuerca táctil incluso con un inyector/detector caliente
  • No se necesitan herramientas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de inicio de MS y dividido/sin división
Descripción Kit de inicio MS; 1/paq.
Para utilizar con (equipo) Instrumentos TRACE 1300 Serie GC y Agilent GC
Cantidad 1/paq.