Learn More
Value Plastics Anillo Luer Lock con cierre a presión para dedo, policarbonato
Tienda Cole-Parmer ProductosDescripción
Los accesorios Luer permiten una conexión mediante cierre giratorio sencilla pero segura. Construido en policarbonato transparente que cumple con la FDA. Evite fugas con el mecanismo de anillo de bloqueo
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin DEHP; sin ftalatos; RoHS; FDA |
| Cantidad de embalaje | 25/Pk. |
| Conexión | Anillo Luer Lock con cierre a presión para dedo |