Learn More
Polyco Healthline Toallas de mano blancas de 2 capas con pliegue en C y tacto fino
Descripción
- Plegado en C intercalado para una dispensación eficiente con mínimo desperdicio
- Producto desechable de fácil y rápido manejo, mayor higiene y menor riesgo de contaminación.
- Acabado en relieve que garantiza suavidad y gran comodidad.
- 2 capa
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Toalla de mano |
| Longitud (imperial) | 12,20 in |
| Longitud (métrico) | 310 mm |
| Anchura (imperial) | 8,54 in |
| Anchura (métrico) | 217 mm |
| Material | Papel |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Tela | 2-ply |
| Mostrar más |