Learn More
Heinz Herenz Caldo tio con hisopo LMS de punta fina
Código de producto. 30158308
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
Código de producto. Esterilidad Tamaño de la unidad
30158308 Estéril paquete de 150
1 options
Código de producto. 30158308 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 1020313
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.60€
    531.62€ / paquete de 150
    Ahorro 173.98€
    24% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Contiene 2 ml de medio de caldo tio líquido. Estériles.
Nuestros hisopos de transporte y recolección contienen aplicadores especiales y tubos de ensayo con diferentes medios líquidos, personalizados para el transporte y conservación de muestras microbiológicas.
  • El medio líquido permite la división del material de muestra y, por lo tanto, realizar varias pruebas a partir de una muestra.
  • Los dispositivos listos para usar se suministran en un paquete pelable que es fácil de abrir.
  • El punto de ruptura en el eje del aplicador permite un flujo de trabajo seguro e higiénico.
  • El tamaño estándar de los tubos de ensayo con tapón de rosca simplifica el uso con analizadores automáticos.
  • Hay etiquetas en los tubos de ensayo para una identificación precisa de la muestra.
  • Los artículos se producen según las condiciones de GMP (Buenas Prácticas de Fabricación) y certificado según DIN EN ISO 13485. Esto garantiza una alta calidad.
  • Nuestros hisopos son estériles (SAL 106), libres de pirógenos y no citotóxicos.
Especificaciones
Tipo de producto Hisopo de transporte y recogida
Formato Hisopo
Esterilidad Estéril
Color Blanco
compliance-icons
Nombre del producto
  • X150 LMS-Swab Thio Broth, foam swab, standard tip, black screw cap, 2ml of Thio Broth medium
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium thioglycolate