Learn More
Heinz Herenz Hisopo de punta fina flocado VIR Hisopo flocado con virus
Código de producto. 30158335
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 600
Código de producto. Esterilidad Tamaño de la unidad
30158335 Estéril paquete de 600
1 options
Código de producto. 30158335 Proveedor Heinz Herenz N.º de proveedor 1020241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1308.35€
    928.81€ / paquete de 600
    Ahorro 379.54€
    29% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Hisopo flocado, punta fina, tubo de ensayo con tapón de rosca rojo. Contiene 1 ml de medio de transporte líquido desarrollado para la recolección, el transporte y la supervivencia de virus, clamidia, micoplasma y ureaplasma. Estériles.
Nuestros hisopos de transporte y recolección contienen aplicadores especiales y tubos de ensayo con diferentes medios líquidos, personalizados para el transporte y conservación de muestras microbiológicas.
  • El medio líquido permite la división del material de muestra y, por lo tanto, realizar varias pruebas a partir de una muestra.
  • Los dispositivos listos para usar se suministran en un paquete pelable que es fácil de abrir.
  • El punto de ruptura en el eje del aplicador permite un flujo de trabajo seguro e higiénico.
  • El tamaño estándar de los tubos de ensayo con tapón de rosca simplifica el uso con analizadores automáticos.
  • Hay etiquetas en los tubos de ensayo para una identificación precisa de la muestra.
  • Los artículos se producen según las condiciones de GMP (Buenas Prácticas de Fabricación) y certificado según DIN EN ISO 13485. Esto garantiza una alta calidad.
  • Nuestros hisopos son estériles (SAL 106), libres de pirógenos y no citotóxicos.
Especificaciones
Tipo de producto Transporte viral universal
Formato Hisopo
Tipo de medios Neutralizadores
Esterilidad Estéril
Color Blanco