Learn More
Digi-Sense Sondas de calibre fino tipo T, 14,20 ohmios, extremo de tira
Código de producto. 11722753 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Certificaciones/conformidad:
ANSI
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Certificaciones/conformidad Tamaño de la unidad
11722753 ANSI paquete de 5
1 options
Código de producto. 11722753 Proveedor Digi-Sense N.º de proveedor 0841941
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.00€
    36.86€ / paquete de 5
    Ahorro 3.14€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-01-2027
Las sondas de calibre fino tipo T cuentan con uniones con cuentas y cables de 12 in con tiempos de respuesta muy rápidos.
  • El cable negativo es ligeramente más corto que el cable positivo para facilitar su identificación.
  • Las sondas vienen en paquetes de cinco.
  • Los conectores se venden por separado.
  • Los diseños personalizados o los cambios en este producto están disponibles bajo pedido.
  • Las sondas con un diámetro de 0,005 in o 0,010 in proporcionan la constante de tiempo más rápida, normalmente menos de 0,3 segundos.
  • Las sondas con un diámetro de 0,020 in o 0,032 in tienen una constante de tiempo más lenta, normalmente de 1 segundo o menos, pero tienen una mayor durabilidad a largo plazo.
  • Todas las sondas no están aisladas y no se recomienda su uso con soluciones acuosas.
    • Evite que el cable de la sonda toque el material para evitar una unión falsa.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI
Temperatura (métrico) De -200 °C a +260 °C
Tipo Sonda de termopar
máx. (imperial) -328 °F a +500 °F
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 11,43 cm
Diámetro exterior (métrico) 0.127 mm
Cantidad 5 Pk.