Learn More
VACUUBRAND™ Válvula de control fino ME/MZ
Código de producto. 10738411
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
Para impresión
Para vacío
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de la unidad
10738411 Para vacío cada uno
10738601 Para impresión cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10738411 Proveedor VACUUBRAND™ N.º de proveedor 20696840
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    180.00€ / paquete de 1
    Ahorro 25.00€
    12% Descuento
En stock
La bomba de membrana de diseño de aluminio VACUUBRAND es perfecta para muchas aplicaciones de laboratorio y otras operaciones, ya que no contiene aceite, es muy silenciosa y apenas requiere mantenimiento.Las membranas tienen una vida útil especialmente larga y sellan herméticamente el espacio de accionamiento de la cámara de bombeo para proteger las piezas mecánicas de la corrosión.Las bombas alcanzan su nivel máximo de rendimiento cuando el volumen de la cámara de bombeo es alto en relación con el espacio muerto mínimo.Las membranas dobles de FKM de gran flexibilidad con refuerzo de tela garantizan una vida útil de la membrana extremadamente larga.Las bombas funcionan sin aceite y no contienen ningún componente deslizante en el camino del gas.En funcionamiento normal, están completamente exentas de abrasión.Además de contribuir a los largos intervalos de servicio, que no se produzca abrasión también elimina la mayoría de las impurezas de partículas que se generan normalmente dentro de las bombas de pistón o desplazamiento positivo.Esto convierte a las bombas de membrana VACUUBRAND en la elección adecuada para las aplicaciones de limpieza.
  • Las innovadoras conexiones de los nuevos modelos NT garantizan unos niveles de fuga muy bajos para obtener unos caudales excelentes en vacío y una estabilidad de rendimiento a largo plazo, incluso tras miles de horas de servicio.
  • Sin abrasión, lo que garantiza que no haya polvo ni contaminación.
  • Larga vida útil de la membrana y la válvula:fabricada con FKM altamente flexible, con membranas dobles reforzadas con tejido para mejorar la estabilidad a largo plazo.
  • El nuevo sistema de soporte de accionamiento patentado de los modelos de bomba NT proporciona un funcionamiento silencioso y con pocas vibraciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con Para vacío
Cantidad 1 unidad
Tipo Válvula de control fino ME/MZ