Descripción
Findenser™ consta de una columna de vidrio y una cubierta de aluminio con aletas. Una pequeña cantidad de fluido térmico encapsulado ubicado entre la columna de vidrio y la cubierta de aluminio transfiere el calor del vidrio a la cubierta de aluminio con aletas. El calor generado en el proceso se disipa después al exterior a través de la innovadora estructura de las aletas de aluminio. Cuando se utiliza en la campana extractora de laboratorio, Findenser™ ofrece una capacidad de enfriamiento que no es inferior a los sistemas enfriados por agua.
- Para síntesis bajo reflujo
- Una gran superficie de aletas de aluminio garantiza una excelente transferencia de calor
- Utilícelo con volúmenes de disolvente de hasta 1 l
- Se puede asegurar con abrazaderas de laboratorio estándar o con el kit de fijación Findenser™ (se vende por separado)
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Condensación de agua |
| Longitud (métrico) | 400 mm |
| Tipo | Condensador |
| Material | Vidrio, aluminio |
| Para utilizar con (equipo) | Material de vidrio de laboratorio |
| Longitud (imperial) | 15,7 in |
| Junta cónica estándar | NS 29/24 |
| Tipo de junta | Cono/conector hembra |