Learn More
Heidolph™ Findenser™ Mini condensadores de agua
Código de producto. 16479443 Tienda Heidolph Instruments Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Junta cónica estándar:
NS 14/14
NS 19/19
NS 24/24
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar Tamaño de la unidad
16479443 NS 14/14 cada uno
16605155 NS 19/19 cada uno
16632702 NS 24/24 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 16479443 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5058182000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este condensador de alto rendimiento reemplaza la necesidad de condensadores enfriados por agua en más del 95 % de todas las reacciones de reflujo, ahorrando agua, espacio y costos.
El Findenser™ Consiste en una columna de vidrio y una carcasa de aluminio con aletas. Una pequeña cantidad de fluido térmico encapsulado ubicado entre la columna de vidrio y la cubierta de aluminio transfiere el calor del vidrio a la cubierta de aluminio con aletas. El calor generado en el proceso se disipa después al exterior a través de la innovadora estructura de las aletas de aluminio. Cuando se utiliza en la campana extractora de laboratorio, el Findenser™ Ofrece una capacidad de refrigeración que no es en absoluto inferior a los sistemas refrigerados por agua.
  • Para síntesis bajo reflujo
  • Una gran superficie de aletas de aluminio garantiza una excelente transferencia de calor
  • Utilícelo con volúmenes de disolvente de hasta 125 ml
  • Se puede asegurar con abrazaderas de laboratorio estándar o con Findenser™ Kit de fijación (se vende por separado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Condensación de agua
Longitud (métrico) 275 mm
Material Vidrio, aluminio
Para utilizar con (equipo) Material de vidrio de laboratorio
Longitud (imperial) 10,8 in
Junta cónica estándar NS 14/14
Tipo de junta Cono/conector hembra