Learn More
Tocris Bioscience™ Finasteride
Descripción
Antiandrogen that inhibits type II 5α reductase (IC50 = 65 nM). Suppresses the conversion of testosterone to dihydrotestosterone. Reduces prostatic dihydrotestosterone levels and prostate size in vivo. Orally active.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Finasteride |
| CAS | 98319-26-7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C23H36N2O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.54 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 372.553 |