Learn More
Finasteride, MedChemExpress
Descripción
Finasteride (MK-906) is a potent and competitive 5α-reductase inhibitor, with an IC50 of 4.2 nM for type II 5α-reductase. Finasteride has approximately a 100-fold greater affinity for type II 5α-reductase enzyme than for the type I enzyme. Finasteride can be used for the research of benign prostatic hyperplasia (BPH) and androgenic alopecia.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Finasteride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 98319-26-7 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H36N2O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | MK-906 |
| Información de solubilidad | DMSO : 150 mg/mL (402.64 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |