Learn More
Finasterida-d9, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Finasteride tert-butyl-d9 |
| CAS | 1131342-85-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C23 2H9 H27 N2 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (5α,17β)-N-(1,1-Dimethylethyl-d9)-3-oxo-4-azaandrost-1-ene-17-carboxamide, MK-906-d9, Proscar-d9, Prostide-d9, Finastid-d9 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H36N2O2/c1-21(2,3)25-20(27)17-8-7-15-14-6-9-18-23(5,13-11-19(26)24-18)16(14)10-12-22(15,17)4/h11,13-18H,6-10,12H2,1-5H3,(H,24,26)(H,25,27)/t14-,15-,16-,17+,18+,22-,23+/m0/s1/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(NC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4NC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propan-2-il]-9a,11a-dimetil-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahidroindeno[5,4-f]quinolin-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 381.6 |
| Mostrar más |