Learn More
Ácido Carboxílico Finasterida, TRC
Código de producto. 30006207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006207 2.5 mg 2.50 miligramo
30003937 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006207 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF3420152.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116285-37-1
Fórmula molecular C23 H34 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 402.53
Sinónimo Alanine, 2-methyl-N-[[(4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinolin-7-yl]carbonyl]-, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline, alanine deriv., 2-Methyl-N-[[(4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinolin-7-yl]carbonyl]alanine, 4-Azaandrostane, alanine deriv., Alanine, 2-methyl-N-[(2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinolin-7-yl)carbonyl]-, [4aR-(4aα,4bβ,6aα,7α,9aβ,9bα,11aβ)]-, Alanine, 2-methyl-N-[[(5α,17β)-3-oxo-4-azaandrost-1-en-17-yl]carbonyl]-, Carboxy Finasteride, Finasteride Carboxylic Acid, (5α,17β)-N-(1-Carboxy-1-methylethyl)-3-oxo-4-aza-5-androst-1-ene-17-carboxamide
Nombre IUPAC 2-[[(1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-9a,11a-dimetil-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahidroindeno[5,4-f]quinolina-1-carbonil]amino]-2-ácido metilpropanoico
SMILES CC(C)(NC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4NC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Finasteride Carboxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H34N2O4/c1-21(2,20(28)29)25-19(27)16-7-6-14-13-5-8-17-23(4,12-10-18(26)24-17)15(13)9-11-22(14,16)3/h10,12-17H,5-9,11H2,1-4H3,(H,24,26)(H,25,27)(H,28,29)/t13-,14-,15-,16+,17+,22-,23+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.2519
Porcentaje de pureza >95%