Learn More
Carboxaldehído de finasterida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Finasteride carboxaldehyde |
| CAS | 154387-61-8 |
| Fórmula molecular | C23 H34 N2 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, N-(1,1-dimethyl-2-oxoethyl)-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-, 4-Azaandrost-1-ene-17-carboxamide, N-(1,1-dimethyl-2-oxoethyl)-3-oxo-, (5α,17β)-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-N-(1,1-Dimethyl-2-oxoethyl)-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline, 4-azaandrost-1-ene-17-carboxamide deriv., Finasteride-ω-al |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H34N2O3/c1-21(2,13-26)25-20(28)17-7-6-15-14-5-8-18-23(4,12-10-19(27)24-18)16(14)9-11-22(15,17)3/h10,12-18H,5-9,11H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,28)/t14-,15-,16-,17+,18+,22-,23+/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(NC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4NC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C=O |
| Nombre IUPAC | (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-9a,11a-dimetil-N-(2-metil-1-oxopropan-2-il)-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahidroindeno[5,4-f]quinolina-1-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 386.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 386.2569 |