Learn More
Ácido finasterida, TRC
Código de producto. 30135468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135468 10 g 10 g
17912255 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135468 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO84725010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104239-97-6
Fórmula molecular C19 H27 N O3
Peso molecular (g/mol) 317.42
Sinónimo 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid, 2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-, 4-Azaandrost-1-ene-17-carboxylic acid, 3-oxo-, (5α,17β)-, (5α,17β)-N-[(2,5-Bis(trifluoromethyl)-phenyl]-3-oxo-4-aza-5-androst-1-ene-17-carboxylic acid, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid, 2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, [4aR-(4aα,4bβ,6aα,7α,9aβ,9bα,11aβ)]-, 3-Oxo-4-aza-5α-androst-1-ene-17-carboxylic acid, 3-Oxo-4-aza-5α-androst-1-ene-17β-carboxylic acid, Dutasteride Imp A (EP)
Nombre IUPAC (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-9a,11a-dimetil-7-oxo-1,2,3,3,3a,3b,4,5,5,5a,6,9b,10,11-dodecahidroindeno[5,4-f]quinolina-1-ácido carboxílico
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4NC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Finasteride acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H27NO3/c1-18-9-7-13-11(12(18)4-5-14(18)17(22)23)3-6-15-19(13,2)10-8-16(21)20-15/h8,10-15H,3-7,9H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t11-,12-,13-,14+,15+,18-,19+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.1991