Learn More
Ácido finasterida, Mikromol™
Descripción
Ácido finasterida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Finasteride acid |
| CAS | 104239-97-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Finasteride acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H27 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3-Oxo-4-aza-5alpha-alphandrost-1-ene-17beta-carboxylic Acid, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid, 2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-, 4-Azaandrost-1-ene-17-carboxylic acid, 3-oxo-, (5alpha,17beta)-, (5alpha,17beta)-N-[(2,5-Bis(trifluoromethyl)-phenyl]-3-oxo-4-aza-5-androst-1-ene-17-carboxylic acid, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxylic acid, 2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, [4aR-(4aalpha,4bbeta,6aalpha,7alpha,9abeta,9balpha,11abeta)]-, 3-Oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17-carboxylic acid, 3-Oxo-4-aza-5alpha-androst-1-ene-17beta-carboxylic acid, Dutasteride Imp A (EP), Finasteride Acid, Dutasteride Acid Impurity, Dutasteride related, Dutasteride Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H27NO3/c1-18-9-7-13-11(12(18)4-5-14(18)17(22)23)3-6-15-19(13,2)10-8-16(21)20-15/h8,10-15H,3-7,9H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t11-,12-,13-,14+,15+,18-,19+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4NC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-9a,11a-dimetil-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahidroindeno[5,4-f]quinolin-1-carboxílico |
| Mostrar más |