Learn More
Thermo Scientific Chemicals Finasterida, 98 %
Código de producto. 15492192 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15492192 5 g 5 g
15472192 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15492192 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 458000050
Solicitar formato a granel o personalizado
La finasterida, n.° de CAS 98319-26-7, es un inhibidor de 5α-reductasa que bloquea la conversión de testosterona e inhibe la producción de neurosteroides.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La finasterida es un inhibidor de la enzima 5α-reductasa, que convierte la testosterona en dihidrotestosterona (DHT)
  • La finasterida también se ha estudiado en la neurociencia, ya que hay enzimas 5α-reductasa presentes en el sistema nervioso central
  • Se ha observado que la finasterida atraviesa la barrera hematoencefálica y bloquea la producción de neuroesteroides
Aplicaciones
  • La finasterida se utiliza principalmente en estudios de hiperplasias y tumores de próstata en ratones y se puede examinar sus efectos in vitro o in vivo en la hiperplasia, la proliferación y la actividad antioxidante
  • Su actividad también se ha estudiado en tejidos cerebrales, hepáticos y de testículo
  • Se ha demostrado que la inyección in vivo de la finasterida disminuye la neurogénesis e influye en la plasticidad neuronal de los ratones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98319-26-7
Fórmula molecular C23H36N2O2
Peso molecular (g/mol) 372.54
Clave InChI DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N
Sinónimo finasteride, proscar, propecia, finastid, prostide, chibro-proscar, finasterida, finasteridum, finpecia, finasteridum inn-latin
PubChem CID 57363
ChEBI CHEBI:5062
Nombre IUPAC (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS11aS)-N-terc-butil-9a,11a-dimetil-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahidroindeno[5,4-f]quinolina-1-carboxamida
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC(C)(C)C)CCC4C3(C=CC(=O)N4)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Finasteride
Punto de fusión 252.0°C to 254.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: very slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.54
Porcentaje de pureza 98%