Learn More
Finasterida 2-(2-Metilpropanol)amida, TRC
Código de producto. 30136696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136696 10 mg 10 miligramos
30135920 50 mg 50 miligramos
30012563 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136696 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF34202010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116285-36-0
Fórmula molecular C23 H36 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 388.54
Sinónimo 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, 2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-, 4-Azaandrost-1-ene-17-carboxamide, N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-3-oxo-, (5α,17β)-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS,11aR)-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-Tetradecahydro-N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, 1,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11a-tetradecahydro-N-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, [4aR-(4aα,4bβ,6aα,7α,9aβ,9bα,11aβ)]-, Finasteride 2-(2-Methylpropanol)amide, (5α,17β)-N-(1-Hydroxymethyl-1-methylethyl)-3-oxo-4-aza-5-androst-1-ene-17-carboxamide
Nombre IUPAC (1S,3aS,3bS,5aR,9aR,9bS,11aS)-N-(1-hidroxi-2-metilpropano-2-il)-9a,11a-dimetil-7-oxo-1,2,3,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahidroindeno[5,4-f]quinolina-1-carboxamida
SMILES CC(C)(CO)NC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4NC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Finasteride 2-(2-Methylpropanol)amide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H36N2O3/c1-21(2,13-26)25-20(28)17-7-6-15-14-5-8-18-23(4,12-10-19(27)24-18)16(14)9-11-22(15,17)3/h10,12,14-18,26H,5-9,11,13H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,28)/t14-,15-,16-,17+,18+,22-,23+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.2726