Learn More
Finafloxacin, MedChemExpress
Código de producto. 16471349
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471349 1 mg 1 miligramo
16405698 10 mg 10 miligramos
16431857 50 mg 50 miligramos
16448387 5 mg 5 miligramos
16466186 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16471349 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13451
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Finafloxacin is a fluoroquinolone antimicrobial agent that exhibits optimum efficacy in slightly acidic environments.
Finafloxacin is a fluoroquinolone antimicrobial agent that exhibits optimum efficacy in slightly acidic environments.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Finafloxacin
CAS 209342-40-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H19FN4O4
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 6.4 mg/mL (16.06 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N4C[C@]5([H])OCCN[C@@]5([H])C4)=C3C#N)C1=O)O
Peso molecular (g/mol) 398.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.39
Porcentaje de pureza 99.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation