Learn More
Finafloxacin, MedChemExpress
Código de producto. 16405698
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16405698 10 mg 10 miligramos
16471349 1 mg 1 miligramo
16431857 50 mg 50 miligramos
16448387 5 mg 5 miligramos
16466186 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16405698 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13451
MedChemExpress Finafloxacin is a fluoroquinolone antimicrobial agent that exhibits optimum efficacy in slightly acidic environments.
Finafloxacin is a fluoroquinolone antimicrobial agent that exhibits optimum efficacy in slightly acidic environments.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Finafloxacin
CAS 209342-40-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H19FN4O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 6.4 mg/mL (16.06 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N4C[C@]5([H])OCCN[C@@]5([H])C4)=C3C#N)C1=O)O
Peso molecular (g/mol) 398.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 398.39
Porcentaje de pureza 99.87%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation